Learn More
Acide 3-méthoxy-4-méthylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486136 25 g 25g
11466136 1 g 1g
11476136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22982.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7151-68-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7151-68-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00002566
Clé InChI CEAVPXDEPGAVDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl benzoic acid, 3-methoxy-p-toluic acid; 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-4-methylbenzoicacid, pubchem2672, 5-carboxy-2-methylanisole, acmc-209oj0
CID PubChem 81579
Nom IUPAC Acide3-méthoxy-4-méthylbenzoïque
SMILES COC1=CC(=CC=C1C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 25 g
Beilstein 1938389
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%