Learn More
Acide 3-méthoxy-4-nitrobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312776 25 g 25g
11302776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08891.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5081-36-7 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid was used in detection of nitroaromatic compounds by CdSe- quantum dots capped with polyamidoamine dendrimer-1,12-diaminododecane core-generation 4 nanocomposites. It was used in the synthesis of vorozole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-méthoxy-4-nitrobenzoïque a été utilisé pour la détection de composés nitroaromatiques par des boîtes quantiques de type CdSe- recouvertes de nanocomposites de génération 4 de polyamidoamine dendrimère-1,12diaminododécane. Il a été utilisé dans la synthèse de dérivés de vorozole.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5081-36-7
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00007353
Clé InChI PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-methoxybenzoic acid, 4-nitro-m-anisic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro, 3-methoxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem3918, acmc-1bn9s, ksc270m6t, 3-methoxy4-nitro-benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid
CID PubChem 78764
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 231°C to 235°C
Quantité 25 g
Beilstein 2696042
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté ≥98%