Learn More
3-méthoxy-5-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421780 1 g 1g
11431780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27516.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3209-13-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3209-13-0
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00059261
Clé InChI NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-5-methoxytoluene, phenol, 3-methoxy-5-methyl, 5-methoxy-m-cresol, orcinol monomethyl ether, o-methylorcinol, 3-methoxy-5-methyl-phenol, unii-uya9w3l847, 5-methoxy-3-methylphenol, orcinyl ter, 3-methoxy-5-methylphenol
CID PubChem 76674
Nom IUPAC 3-méthoxy-5-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-5-methylphenol
Point de fusion 60°C to 66°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%