Learn More
3-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15495547
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495547 1 g 1g
15405557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32791.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56723-86-5
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.148
Numéro MDL MFCD08458144
Clé InChI GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzalderhyde, 3-formyl-5-methoxybenzotrifluoride, 3-formyl-5-trifluoromethyl anisole, 5-methoxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 21398997
Nom IUPAC 3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.483
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 97%