Learn More
Acide boronique de benzène 3-Méthoxy-5(trifluorométhyl), 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15470146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470146 250 mg 250mg
15460146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52847.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,42 g/l à 25°C).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871332-97-7
Formule moléculaire C8H8BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 219.95
Numéro MDL MFCD08056362
Clé InChI GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 5-methoxy-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid, 3-methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl, acmc-209qhq
CID PubChem 44717590
Nom IUPAC Acide [3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 159°C to 162°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water 0.42g/L @ 25°C.
Poids de la formule 219.95
Pourcentage de pureté 98%