Learn More
3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %
Code produit 15415547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415547 250 mg 250mg
15405547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32782.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-96-7
Formule moléculaire C9H10F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.18
Numéro MDL MFCD09025412
Clé InChI WNCDSBLUNYDXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzylamine, 1-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, 5-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
CID PubChem 22557025
Nom IUPAC [3-méthoxy-5-(trifluorométhyl) phényl] méthanamine
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Indice de réfraction 1.4792
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 205.18
Pourcentage de pureté 97%