Learn More
3-Méthoxy-7Alpha-méthyl-estra-2,5(10)-diène-17-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy-7alpha-methyl-estra-2,5(10)-dien-17-one |
| CAS | 5210-25-3 |
| Formule moléculaire | C20H28O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4,12,16-17,19H,5-11H2,1-3H3/t12-,16-,17+,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CCC2=C(C[C@@H](C)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)C1 |
| Nom IUPAC | (7R,8R,9S,13S,14S)-3-méthoxy-7,13-diméthyl-4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 300.44 |
| Poids de la formule | 300.2089 |