Learn More
3-Méthoxybenzopyrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy Benzopyrene |
| CAS | 63059-68-7 |
| Formule moléculaire | C21H14O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-Methoxy Benzo[a]pyrene |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H14O/c1-22-19-11-8-13-6-9-17-16-5-3-2-4-14(16)12-15-7-10-18(19)20(13)21(15)17/h2-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.34 |