Learn More
3-Méthoxy Desloratadine, TRC
Code produit 30477318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477318 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2624205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy Desloratadine
CAS 165739-63-9
Formule moléculaire C20 H21 Cl N2 O
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21ClN2O/c1-24-17-11-15-3-2-14-10-16(21)4-5-18(14)19(20(15)23-12-17)13-6-8-22-9-7-13/h4-5,10-12,22H,2-3,6-9H2,1H3
SMILES COc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
Nom IUPAC 8-chloro-3-méthoxy-11-pipéridine-4-ylidène-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 340.85
Poids de la formule 340.1342