Description
La 3-méthoxy-L-tyrosine est un métabolite de la L-Dopa.
Synonymes :
- 4-Hydroxy-3-méthoxy-L-phénylalanine
- L-3-O-Méthyl-DOPA
- 3-méthoxy-L-tyrosine monohydratée
- 3-méthoxy-L-tyrosine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy-L-Tyrosine Monohydrate |
| CAS | 200630-46-2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.2 g/mol |
| Quantité | 250 mg |
| Pourcentage de pureté | 97% |