Learn More
3-méthoxy-N,N-diméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322666 10 g 10g
11332666 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08700.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15799-79-8 | Molecular Formula: C9H13NO | Molecular Weight: 151.209 g/mol
N,N-Dimethyl-m-anisidine is a phenyl amide with antineoplastic and antibacterial properties. It can be used to produce C20H19NO4. It will need reagent tributyl orthoformate and solvent propan-2-ol with reaction time of 90 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-m-anisidine est un amide phényle avec des propriétés antinéoplasiques et antibactériennes. Il peut être utilisé pour produire C20H19NO4. Il aura besoin d’ortho-formate de tributyle réactif et de propan-2-ol de solvant avec un temps de réaction de 90 minutes.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15799-79-8
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Numéro MDL MFCD00051779
Clé InChI MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylaminoanisole, n,n-dimethyl-m-anisidine, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzenamine, 3-methoxyphenyl dimethylamine, 3-dimethylamino-anisole, acmc-1c3gj, m-methoxy-n,n-dimethylanilin, n,n-dimethyl-3-methoxyaniline, n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzeneamine
CID PubChem 139977
Nom IUPAC 3-méthoxy-N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Densité 1.031
Point d’ébullition 113°C to 114°C (6 mmHg)
Indice de réfraction 1.559
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1423591
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline