Learn More
3-Méthoxy-N,N-diméthylbenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491448 5 g 5g
15481448 1 g 1g
15401458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55260.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 15184-99-3 | C10H15NO | 165.236 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15184-99-3
Formule moléculaire C10H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 165.236
Numéro MDL MFCD00011530
Clé InChI IENUHHADGQLQLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-n,n-dimethylbenzylamine, 3-methoxyphenyl methyl dimethylamine, 3-methoxybenzyl dimethylamine, 1-3-methoxyphenyl-n,n-dimethylmethanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl, acmc-20an1l, n,n-dimethyl-3-methoxybenzylamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl benzylamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl-benzenemethanamine
CID PubChem 547434
Nom IUPAC 1-(3-méthoxyphényl)-N,N-diméthylméthanamine
SMILES CN(C)CC1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
Couleur Incolore
Densité 0.984 g/mL
Point d’ébullition 105°C (13 mmHg)
Point d’éclair 96°C (205°F)
Indice de réfraction 1.514
Quantité 5 g
Poids de la formule 165.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide