Learn More
3-Méthoxy-o-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447497 250 mg 250mg
15437497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35286.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 37466-89-0 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
3-Methoxy-o-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-Méthoxy-o-phénylènediamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37466-89-0
Formule moléculaire C7H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD08276903
Clé InChI BFLWXPJTAKXXKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-diaminoanisole, 2,3-diaminoanisol, diaminoanisole, 3-methoxy-benzene-1,2-diamine, 3-methoxy-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methoxy, 3-methoxy-o-phenylenediamine, 3-methoxy-1,2-benzenediamine, ambkkkkk251, 2-amino-3-methoxyaniline
CID PubChem 184268
Nom IUPAC 3-méthoxybenzène-1,2-diamine
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-o-phenylenediamine
Point de fusion 39°C to 40°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%