Learn More
3-Méthoxy-p-tyramine chlorhydrate, TRC
Product Code. 17903785
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17903785 250 mg 250mg
17982675 100 mg 100mg
17914905 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17903785 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM332320250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1477-68-5
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Synonyme Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Guaiacol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (8CI,9CI), 2-Methoxytyramine hydrochloride, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-O-Methyldopamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-phenethylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethylamine hydrochloride, 3-Methoxy-p-tyramine hydrochloride
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyle)-2-méthoxyphénol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Poids de la formule 203.0713
Pourcentage de pureté >95%