Learn More
3-Méthoxy-p-tyramine chlorhydrate, TRC
Code produit 17982675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982675 100 mg 100mg
17914905 500 mg 500mg
17903785 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM332320100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1477-68-5
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Synonyme Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Guaiacol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (8CI,9CI), 2-Methoxytyramine hydrochloride, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-O-Methyldopamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-β-phenethylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethylamine hydrochloride, 3-Methoxy-p-tyramine hydrochloride
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyle)-2-méthoxyphénol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Poids de la formule 203.0713
Pourcentage de pureté >95%