Learn More
3’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459160 500 g 500g
11439160 25 g 25g
11449160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15604.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 586-37-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
It is applied in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones catalyzed by ruthenium(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué dans l’hydrogénation par transfert asymétrique des cétones catalysées par des complexes de ruthénium(II).
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-37-8
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00008736
Clé InChI BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy
CID PubChem 11460
Nom IUPAC 1-(3-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Methoxyacetophenone
Point de fusion -7°C
Densité 1.094
Point d’ébullition 239°C to 241°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5425
Quantité 500 g
Beilstein 878552
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%