Learn More
3'-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Methoxyacetophenone |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -7.0°C |
| Couleur | Marron à jaune |
| Densité | 1.0900g/mL |
| Point d’ébullition | 239.0°C to 241.0°C |
| Point d’éclair | 110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 3'-Methoxyacetophenone
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.