Learn More
3-Méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491708
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11491708 25 g 25g
11401718 100 g 100g
11411718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13962.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3-Methoxybenzaldehyde is used to prepare 3-(3-methoxy-phenyl)-1-phenyl-propenone by reaction with benzldehyde. It is used as an eluent for mono-13C isotopomers of vanillin in normal phase silica gel chromatography. It acts as an inhibitor of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthoxybenzaldéhyde permet de préparer la 3-(3-méthoxy-phényl)-1-phényl-propénone par réaction avec le benzaldéhyde. Il est utilisé comme éluant pour les isotopomères mono-13C de vanilline dans la chromatographie sur gel de silice en phase normale. Il agit comme un inhibiteur du métabolisme de la 4-(méthylnitrosaminé)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’acide acétique glacial, l’alcool, le chloroforme, l’éther, le disulfure de carbone, le méthanol, les solutions aqueuses d’hydroxydes alcalins.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-31-1
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00003361
Clé InChI WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
CID PubChem 11569
Nom IUPAC 3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzaldehyde
Densité 1.118
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair 121°C (250°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.553
Quantité 25 g
Beilstein 606013
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in glacial acetic acid,alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,methanol,aqueous solutions of alkali hydroxides.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%