Learn More
3-Méthoxybenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Anisaldehyde |
| CAS | 591-31-1 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(C=O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-méthoxybenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0524 |