Learn More
Acide 3-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445867 25 g 25g
11425867 1 g 1g
11435867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24412.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10365-98-7
Formule moléculaire C7H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00161359
Clé InChI NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
CID PubChem 2734370
Nom IUPAC Acide (3-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 158°C to 162°C
Quantité 25 g
Beilstein 2831223
Poids de la formule 151.96
Pourcentage de pureté 97%