Learn More
3-méthoxybenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432170 1 g 1g
11442170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28844.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58734-57-9 | Molecular Formula: C7H9NO3S | Molecular Weight: 187.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58734-57-9
Formule moléculaire C7H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 187.21
Numéro MDL MFCD08704579
Clé InChI VBKIEQKVSHDVGH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14763060
Nom IUPAC 3-méthoxybenzènesulfonamide
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzenesulfonamide
Point de fusion 131°C to 133°C
Quantité 1 g
Synonyme 3-methoxybenzenesulphonamide, 3-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-methoxy, benzenesulfonamide,3-methoxy, 3-sulphamoylanisole, acmc-20alqa, m-methoxybenzensulfonamid, 3-aminosulphonyl anisole, benzenesulfonamide, 3-methoxy-9ci
Poids de la formule 187.22
Pourcentage de pureté 97%