Learn More
Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10433384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10433384 5 g Flacon en verre 5g
10001404 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10433384 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398520050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10130-74-2
Formule moléculaire C7H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 206.65
Numéro MDL MFCD01318155
Clé InChI JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
CID PubChem 2737504
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4SO2Cl
Indice de réfraction 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.65
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.