Learn More
Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11373936 1 g 1g
11383936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17050.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10130-74-2
Formule moléculaire C7H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 206.64
Numéro MDL MFCD01318155
Clé InChI JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
CID PubChem 2737504
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Densité 1.46
Point d’ébullition 158°C to 159°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.557
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2093871
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 206.65
Pourcentage de pureté 97%