Learn More
3-méthoxybenzhydrazide, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450017 5 g 5g
11460017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20956.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5785-06-8
Numéro MDL MFCD00007601
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzhydrazide
Point de fusion 90°C to 94°C
Formule moléculaire C10H16
Quantité 5 g
Beilstein 2092135
Synonyme 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
Clé InChI CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
Nom IUPAC (1S,4S)-3,3-diméthyl-2-méthylidènebicyclo[2.2.1] heptane
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
CID PubChem 6560154
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%