Learn More
3-méthoxybenzhydrazide, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460017 25 g 25g
11450017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20956.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5785-06-8
Numéro MDL MFCD00007601
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzhydrazide
Point de fusion 90°C to 94°C
Formule moléculaire C8H10N2O2
Quantité 25 g
Beilstein 2092135
Synonyme 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
Clé InChI VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Nom IUPAC 3-méthoxybenzohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
CID PubChem 79848
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%