Learn More
Acide 3-méthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499662 50 g 50g
11409672 250 g 250g
11489662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499662 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10767.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Methoxybenzoic acid is used in the synthesis and characterization of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III)1. It was used in conversion of aromatic carboxylic acids into methyl esters and reduction to the corresponding primary alcohols using a sodium borohydride-THF-methanol system
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-méthoxybenzoïque est utilisé dans la synthèse et la caractérisation des 3-méthoxybenzoates d’europium (III) et de gadolinium (III)1. Il a été utilisé pour la conversion des acides carboxyliques aromatiques en esters méthyliques et pour la réduction aux alcools primaires correspondants à l’aide d’un système de borohydrure de sodium-THF-méthanol
Solubilité
Soluble dans 95 % d’éthanol (50 mg/ml), l’eau (2 mg/ml à 25°C) et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-38-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002499
Clé InChI XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
CID PubChem 11461
Nom IUPAC Acide 3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzoic acid
Point de fusion 104°C to 108°C
Point d’ébullition 170°C to 172°C (10 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 508838
Informations sur la solubilité Soluble in 95% ethanol (50mg/ml),water (2mg/ml at 25°C) and methanol.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxybenzoic acid