Learn More
3-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Code produit 16422718
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16422718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0760
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzoic acid
CAS 586-38-9
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 5 g
Synonyme 3-Anisic acid 3-Methoxybenzoic acid NSC 27014 NSC 9264 m-Methoxybenzoic acid
Informations sur la solubilité H2O : 1 mg/mL (6.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97.4%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism