Learn More
3-Méthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461197
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461197 5 g -
11471197 25 g 25g
11481197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24171.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1527-89-5
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00001801
Clé InChI KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
CID PubChem 73712
Nom IUPAC 3-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzonitrile
Point de fusion 22°C to 24°C
Point d’ébullition 110°C to 111°C (12 mmHg)
Point d’éclair 105°C (221°F)
Odeur Almond-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1932666
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%