Learn More
Chlorure de 3’-méthoxybiphényl-4-sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15279656 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15279656 5 g 5g
15269656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15279656 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450480050
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 186550-26-5
Formule moléculaire C13H11ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 282.75
Clé InChI DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
CID PubChem 10826798
Nom IUPAC 4-(3 -méthoxyphényl)chlorure de benzènesulfonyle
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 81°C to 83°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 282.75
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement