Learn More
Chlorure de 3’-méthoxybiphényl-4-sulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride |
| Point de fusion | 80°C to 84°C |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN3261 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 282.74 |
| Pourcentage de pureté | 96% |