Learn More
3-Méthoxycarbonyl-2,2,5,5-tétraméthyle-3-pyrrolidine-1-oxyle, TRC
Code produit 30481587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481587 25 mg 25mg
30469965 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481587 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26167025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2154-32-7
Formule moléculaire C10 H18 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 200.25
Nom IUPAC Méthyle 1-λ^{1}-oxydanyl-2,2,5,5-tétraméthylpyrrolidine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CC(C)(C)N([O])C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18NO3/c1-9(2)6-7(8(12)14-5)10(3,4)11(9)13/h7H,6H2,1-5H3
Poids de la formule 200.1287