Learn More
Isocyanate de 3-(Méthoxycarbonyl)phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349485 5 g 5g
11339485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18709.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41221-47-0 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41221-47-0
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00037077
Clé InChI WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
CID PubChem 2733366
Nom IUPAC Méthyl 3-isocyanatobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%