Learn More
Acide 3-(méthoxycarbonyl)pyridine-5-boronique, ester pinacolique, TRC
Code produit 30467417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467417 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467417 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM329698100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1025718-91-5
Formule moléculaire C13H18BNO4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)10-6-9(7-15-8-10)11(16)17-5/h6-8H,1-5H3
SMILES O=C(C1=CC(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)=CN=C1)OC
Nom IUPAC méthyl 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate
Poids moléculaire (g/mol) 263.1
Poids de la formule 263.13