Learn More
Acide 3-méthoxycarbonylphénilboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763223 1 g Flacon en verre -
10242532 5 g Flacon en verre 5g
10617944 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10763223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369830010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99769-19-4 | C8H9BO4 | 179.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99769-19-4
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.97
Numéro MDL MFCD02093046
Clé InChI ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxycarbonylphenylbaronic acid, methyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, m-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-carbomethoxy-phenylboronic acid
CID PubChem 2734714
Nom IUPAC Acide (3-méthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187°C to 191°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.97
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.