Learn More
Acide 3-méthoxycinnamique, principalement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469582 5 g 5g
11479582 25 g 25g
11489582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469582 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10723.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1533748
Numéro MDL MFCD00004386
ChEBI CHEBI:64746
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 117°C to 121°C
Formule moléculaire C6H7K3O8
Quantité 5 g
Beilstein 2209732
Synonyme potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
Clé InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Nom IUPAC Tripotassium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 324.41
CID PubChem 2735208
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté ≥98%