Learn More
Acide 3-méthoxycinnamique, principalement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489582 100 g 100g
11469582 5 g 5g
11479582 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489582 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10723.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1533748
Numéro MDL MFCD00004386
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 117°C to 121°C
Formule moléculaire C10H10O3
Quantité 100 g
Synonyme 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
Clé InChI LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
CID PubChem 637668
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté ≥98%