Learn More
3-méthoxydiphénylamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15491988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491988 25 g 25g
15481988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55673.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-16-6
Formule moléculaire C13H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 199.253
Numéro MDL MFCD00008383
Clé InChI MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxydiphenylamine, n-phenyl-m-anisidine, benzenamine, 3-methoxy-n-phenyl, n-phenyl-3-methoxyaniline, n1-phenyl-3-methoxyaniline, n-3-methoxyphenyl-n-phenylamine, 3-methoxy-n-phenylbenzenamine, 3-methoxydiphenylamin, 3-methoxy diphenylamine, pubchem13530
CID PubChem 7544
Nom IUPAC 3-méthoxy-N-phénylaniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxydiphenylamine
Point de fusion 72°C to 74°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 25 g
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre