Learn More
Acide 3-méthoxyphénylboronique (contient des quantités variables d'anhydride), TRC
Code produit 30482076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482076 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM260940100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 10365-98-7
Formule moléculaire C7H9BO3
Quantité 100 g
Synonyme B-(3-Methoxyphenyl)boronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methyloxyphenyl)boronic Acid, (m-Methoxyphenyl)boronic Acid, 3-Methoxybenzeneboronic Acid, m-Anisylboronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1cccc(c1)B(O)O
Nom IUPAC Acide (3-méthoxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Poids de la formule 152.0645