Learn More
Acide 3-méthoxyphénylboronique (contient des quantités variables d'anhydride), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxylphenylboronic Acid |
| CAS | 10365-98-7 |
| Formule moléculaire | C7H9BO3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | B-(3-Methoxyphenyl)boronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methyloxyphenyl)boronic Acid, (m-Methoxyphenyl)boronic Acid, 3-Methoxybenzeneboronic Acid, m-Anisylboronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)B(O)O |
| Nom IUPAC | Acide (3-méthoxyphényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.96 |
| Poids de la formule | 152.0645 |