Learn More
3-(Méthoxyméthylène)-2(3H)-benzofuranone, TRC
Code produit 30470665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470665 100 mg 100mg
30472289 1 g 1g
30475588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30470665 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM264230100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40800-90-6
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Nom IUPAC (3Z)-3-(méthoxyméthylidène)-1-benzofuran-2-one
SMILES CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Poids de la formule 176.0473