Learn More
Alcool 3-méthoxyphénéthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10430734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10430734 1 g Flacon en verre 1g
10234544 5 g Flacon en verre 5g
10376694 25 g Flacon en verre -
3 options
Code produit. 10430734
Marque: Thermo Scientific Acros 182250010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5020-41-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5020-41-7
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00002893
Clé InChI UPPGEJSCUZMCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methoxyphenyl ethanol, 3-methoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 3-methoxy, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, m-methoxy, 3-methoxybenzeneethanol, m-methoxyphenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3-methoxybenzene, acmc-20abd2, 3-methoxyphenethylalcohol
CID PubChem 78724
Nom IUPAC 2-(3-méthoxyphényl)éthanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenethyl alcohol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0750g/mL
Point d’ébullition 141.0°C to 143.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5381
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.075
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxyphenethyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.