Learn More
3-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783144 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783144 25 mL Flacon en verre 25mL
10471173 5 mL Flacon en verre 5mL
10275490 100 mL Flacon en verre 100mL
10468350 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10783144 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161060250
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 150-19-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-19-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002267
Clé InChI ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
CID PubChem 9007
ChEBI CHEBI:52678
Nom IUPAC 3-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -17.0°C
Couleur Marron à rose-rouge
Densité 1.1450g/mL
Point d’ébullition 244.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4OH
Indice de réfraction 1.5510 to 1.5530
Quantité 25 mL
Beilstein 06, 813
Fieser 13,181
Gravité spécifique 1.145
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.