Learn More
3-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455213 25 g 25g
11465213 100 g 100g
11475213 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12826.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 150-19-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
It is used in the synthesis of C(4) symmetric calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol and 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone. It is also used as a flavoring agent. They are also used are used to make antioxidants and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse du calix symétrique C(4)[4]résorcinarène, 2-nitroso-5-méthoxyphénol et 6-méthoxy-2(3H)-benzoxazolone. Il sert également d’aromatisant. Ils sont également utilisés pour fabriquer des antioxydants et des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Conserver à l‘écart des agents oxydants, des acides, des bases, des chlorures acides et des anhydrides acides. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l‘écart des sources d‘inflammation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-19-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00002267
Clé InChI ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
CID PubChem 9007
ChEBI CHEBI:52678
Nom IUPAC 3-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenol
Point de fusion -18°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 244°C
Point d’éclair 124°C (255°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.552
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1209898
Informations sur la solubilité Partly soluble in water.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxyphenol