Learn More
3-Méthoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxyphenol |
| CAS | 150-19-6 |
| Formule moléculaire | C7 H8 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-méthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
| Poids de la formule | 124.0524 |