Learn More
Acide 3-méthoxyphénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364454 5 g 5g
11374454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364454 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01100.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2088-24-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2088-24-6
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00014357
Clé InChI AHDPQRIYMMZJTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenoxy acetic acid, 3-methoxyphenoxyacetic acid, 2-3-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 3-methoxyphenoxy, m-methoxy phenoxy acetic acid, m-methoxyphenoxyacetic acid, aurora 22719, acmc-20an1j, 3-methoxyphenoxy-acetic acid, 3-methoxy-phenoxy-acetic acid
CID PubChem 74969
Nom IUPAC Acide2-(3-méthoxyphénoxy)acétique
SMILES COC1=CC=CC(OCC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenoxyacetic acid
Point de fusion 116°C to 119°C
Quantité 5 g
Beilstein 1876898
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥98%