Learn More
Isocyanate de 3-méthoxyphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445757
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445757 5 g 5g
11455757 25 g 25g
11465757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24329.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18908-07-1
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00002019
Clé InChI NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
CID PubChem 87843
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenyl isocyanate
Densité 1.138
Point d’ébullition 94°C to 95°C (10 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.543
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 775986
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 99%