Learn More
Isocyanate de 3-méthoxyphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455757 25 g 25g
11445757 5 g 5g
11465757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24329.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.62€
    158.65€ / 25g
    Économisez 25.97€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18908-07-1
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00002019
Clé InChI NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
CID PubChem 87843
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenyl isocyanate
Densité 1.138
Point d’ébullition 94°C to 95°C (10 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.543
Quantité 25 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 775986
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxyphenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxyphenyl isocyanate