Learn More
Isocyanate de 3-méthoxyphényle, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712841 25 g Flacon en verre -
10646042 5 g Flacon en verre 5g
10450111 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221160250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18908-07-1
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00002019
Clé InChI NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
CID PubChem 87843
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenyl isocyanate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à rose
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 94°C to 95°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NCO
Indice de réfraction 1.5420 to 1.544
Quantité 25 g
Beilstein 13, III, 963
Gravité spécifique 1.13
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxyphenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.