Learn More
3-isothiocyanate de méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457397 100 g 100g
11437397 5 g 5g
11447397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15090.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3125-64-2 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3125-64-2
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00040335
Clé InChI WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
CID PubChem 137832
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densité 1.179
Point d’ébullition 133°C to 134°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.639
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 775987
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 98%