Learn More
Acide 3-méthoxyphénylacétique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494373 25 g 25g
11484373 5 g 5g
11404383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10951.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
A fluorimetric method for the estimation of 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid (homovanillic acid) has been developed and applied to normal brain tissue. The presence of homovanillic acid in the caudate nucleus of normal animals of several species has been demonstrated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une méthode fluorimétrique pour l’estimation de l’acide 4-hydroxy-3-méthoxyphénylacétique (acide homovanillique) a été développée et appliquée au tissu cérébral normal. La présence d’acide homovanillique dans le noyau caudate des animaux normaux de plusieurs espèces a été démontrée.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1798-09-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00004334
Clé InChI LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
CID PubChem 15719
Nom IUPAC Acide 2-(3-méthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylacetic acid
Point de fusion 67°C to 72°C
Quantité 25 g
Beilstein 2614004
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform and Ethyl Acetate.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%